Imprimer
(2R)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2(R)-2-Trifluoromethylpyrrolidine
PC1059-1G PC1059-5G
APOSPC1059-1GEA 256 EUR
APOSPC1059-1G APOSPC1059-5G
(2R)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
(2R)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Formule: C₅H₈F₃N
Poids moléculaire: 139.119 g/mol
Point d'ébullition: 110…112 °C
Point de fusion: 29…33 °C
Point éclair: 28.9 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07784180
Numéro CAS: 1073556-31-6
UN: 2925
ADR: 4.1+8 III