3,5-Difluorophenylthiourea
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-(3,5-Difluorophenyl)thiourea, 1,3-Difluoro-5-thioureidobenzene
Formule:
C₇H₆F₂N₂S Point de fusion: 146…148 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07368707 Numéro CAS: 791594-33-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |