Imprimer
3-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10464-1G PC10464-250MG
APOSPC10464-1GEA 654 EUR
APOSPC10464-1G APOSPC10464-250MG
3-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline 95%
3-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline
Formule: C₇H₇BrFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22627835
Numéro CAS: 1207319-71-8