Imprimer
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10463-1G PC10463-250MG
APOSPC10463-1GEA 719 EUR
APOSPC10463-1G APOSPC10463-250MG
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18399857
Numéro CAS: 1261622-11-0