Imprimer
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)-5-nitrobenzotrifluoride, [4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC10461-1G PC10461-250MG PC10461-5G
APOSPC10461-1GEA 150 EUR
APOSPC10461-1G APOSPC10461-250MG APOSPC10461-5G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847130
Numéro CAS: 859027-06-8