Imprimer
N-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-[(Benzoylcarbamothioyl)amino]benzotrifluoride, 1-Benzoyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
PC10453-25G PC10453-5G
APOSPC10453-25GEA 759 EUR
APOSPC10453-25G APOSPC10453-5G
N-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
N-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
Formule: C₁₅H₁₁F₃N₂OS
Point de fusion: 131…133,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00588815
Numéro CAS: 117174-71-7