Imprimer
N-[(2,4-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Benzoyl-3-(2,4-difluorophenyl)thiourea
PC10450-25G PC10450-5G
APOSPC10450-25GEA 743 EUR
APOSPC10450-25G APOSPC10450-5G
N-[(2,4-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
N-[(2,4-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Formule: C₁₄H₁₀F₂N₂OS
Point de fusion: 117…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368702
Numéro CAS: 887266-92-4