Imprimer
2-Bromo-4,5-difluorobenzoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC10442-1G PC10442-5G PC10442-10G
APOSPC10442-1GEA 119 EUR
APOSPC10442-1G APOSPC10442-5G APOSPC10442-10G
2-Bromo-4,5-difluorobenzoyl chloride
2-Bromo-4,5-difluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₂BrClF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368698
Numéro CAS: 103994-89-4
UN: 3265
ADR: 8,III