Imprimer
2-Sulphanyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Mercapto-4-(trifluoromethyl)pyridine, 4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-thiol, 2-Sulphanyl-α,α,α-trifluoro-4-picoline
PC103684-1G PC103684-250MG
APOSPC103684-1GEA 299 EUR
APOSPC103684-1G APOSPC103684-250MG
2-Sulphanyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Sulphanyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09881227
Numéro CAS: 121307-79-7