Imprimer
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10330-1G PC10330-250MG PC10330-5G
APOSPC10330-1GEA 488 EUR
APOSPC10330-1G APOSPC10330-250MG APOSPC10330-5G
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonamide
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₅BrFNO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368674
Numéro CAS: 886762-60-3