Imprimer
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoctane)sulphonyl fluoride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC1023-1G PC1023-5G
APOSPC1023-1GEA 116 EUR
APOSPC1023-1G APOSPC1023-5G
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoctane)sulphonyl fluoride 97%
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoctane)sulphonyl fluoride
Formule: C₇F₁₆O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155782
Numéro CAS: 27744-59-8