Imprimer
Ethyl 2-(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10158-1G PC10158-5G
APOSPC10158-1GEA 0 EUR
APOSPC10158-1G APOSPC10158-5G
Ethyl 2-(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
Ethyl 2-(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₉F₃N₂O₂
Point de fusion: 125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00202892
Numéro CAS: 252959-76-5