Imprimer
1,4-Dihydro-4-oxo-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Carboxy-1,4-dihydro-4-oxo-6-(trifluoromethyl)quinoline
PC10120-1G PC10120-5G
APOSPC10120-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10120-1G APOSPC10120-5G
1,4-Dihydro-4-oxo-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
1,4-Dihydro-4-oxo-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₆F₃NO₃
Point de fusion: 270…272 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00206334
Numéro CAS: 641993-21-7