Imprimer
3,4,4,4-Tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Perfluoroisopropyl)ethan-1-ol, 4-Hydroxy-1,1,1,2-tetrafluoro-2-(trifluoromethyl)butane
PC10065-25G PC10065-5G
APOSPC10065-25GEA 1160 EUR
APOSPC10065-25G APOSPC10065-5G
3,4,4,4-Tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol 95%
3,4,4,4-Tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol
Formule: C₅H₅F₇O
Point d'ébullition: 119…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368670
Numéro CAS: 90999-87-4