Imprimer
Perfluoroheptanoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC10010-25G PC10010-5G
APOSPC10010-25GEA 452 EUR
APOSPC10010-25G APOSPC10010-5G
Perfluoroheptanoyl chloride
Perfluoroheptanoyl chloride
Formule: C₇ClF₁₃O
Point d'ébullition: 106…107 °C
Densité: 1,728 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00156013
Numéro CAS: 52447-22-0
UN: 3265
ADR: 8,III