Imprimer
4-Iodo-1,1,2-trifluorobut-1-ene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC0994-1G PC0994-5G
APOSPC0994-1GEA 212 EUR
APOSPC0994-1G APOSPC0994-5G
4-Iodo-1,1,2-trifluorobut-1-ene 97%
4-Iodo-1,1,2-trifluorobut-1-ene
Formule: C₄H₄F₃I
Point d'ébullition: 112 °C (623 mm Hg)
Densité: 1,957 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784215
Numéro CAS: 401-52-5