Imprimer
1,1,1-Trifluorobutan-2-ol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Hydroxy-1,1,1-trifluorobutane, 1-(Trifluoromethyl)propan-1-ol
PC0984-1G PC0984-5G
APOSPC0984-1GEA 198 EUR
APOSPC0984-1G APOSPC0984-5G
1,1,1-Trifluorobutan-2-ol 97%
1,1,1-Trifluorobutan-2-ol
Formule: C₄H₇F₃O
Point d'ébullition: 90,8…91.8 °C (752 mm Hg)
Densité: 1,166 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00462509
Numéro CAS: 431-36-7
UN: 1987
ADR: 3,III