Imprimer
2-[(2-Fluorophenyl)amino]benzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(2-Fluoroanilino)benzoic acid, N-(2-Fluorophenyl)anthranilic acid
PC0937-1G PC0937-5G
APOSPC0937-1GEA 84.1 EUR
APOSPC0937-1G APOSPC0937-5G
2-[(2-Fluorophenyl)amino]benzoic acid 98%
2-[(2-Fluorophenyl)amino]benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₀FNO₂
Point de fusion: 186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00662257
Numéro CAS: 54-58-0