Imprimer
2-Fluoro-6-methoxyphenylacetonitrile 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Cyanomethyl)-3-fluoroanisole, 2-Fluoro-6-methoxybenzyl cyanide, 2-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetonitrile
PC0905-1G PC0905-5G
APOSPC0905-1GEA 84.1 EUR
APOSPC0905-1G APOSPC0905-5G
2-Fluoro-6-methoxyphenylacetonitrile 95+%
2-Fluoro-6-methoxyphenylacetonitrile
Formule: C₉H₈FNO
Point d'ébullition: 109…110 °C (3 mm Hg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00671772
Numéro CAS: 500912-18-5