Imprimer
2-Chloro-2-(trifluoromethyl)perfluoropentane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0892-25G PC0892-5G
APOSPC0892-25GEA 459 EUR
APOSPC0892-25G APOSPC0892-5G
2-Chloro-2-(trifluoromethyl)perfluoropentane 97%
2-Chloro-2-(trifluoromethyl)perfluoropentane
Formule: C₆ClF₁₃
Point d'ébullition: 83…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153741
Numéro CAS: 67437-97-2