Imprimer
3-Fluoro-2-iodoanisole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC0873-1G PC0873-25G PC0873-5G
APOSPC0873-1GEA 40.6 EUR
APOSPC0873-1G APOSPC0873-25G APOSPC0873-5G
3-Fluoro-2-iodoanisole
3-Fluoro-2-iodoanisole
Formule: C₇H₆FIO
Point d'ébullition: 240 °C (746 mm Hg)
Densité: 1,859 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788539
Numéro CAS: 7079-54-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III