Imprimer
2,3,4,5,6-Pentafluorochalcone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(Pentafluorophenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one, 3-(Perfluorophenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
PC0826-1G PC0826-5G
APOSPC0826-1GEA 69.6 EUR
APOSPC0826-1G APOSPC0826-5G
2,3,4,5,6-Pentafluorochalcone
2,3,4,5,6-Pentafluorochalcone
Formule: C₁₅H₇F₅O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00483321
Numéro CAS: 15269-28-0