Imprimer
1,3-Bis(4-fluorophenyl)-2,3-dibromopropan-1-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3-Dibromo-4'-fluoro-3-(4-fluorophenyl)propiophenone
PC0818-1G PC0818-5G
APOSPC0818-1GEA 174 EUR
APOSPC0818-1G APOSPC0818-5G
1,3-Bis(4-fluorophenyl)-2,3-dibromopropan-1-one
1,3-Bis(4-fluorophenyl)-2,3-dibromopropan-1-one
Formule: C₁₅H₁₀Br₂F₂O
Point de fusion: 165…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788525
Numéro CAS: 497959-30-5