Imprimer
N-Trifluoroacetyl-L-cysteine methyl ester 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0770-1G PC0770-250MG
APOSPC0770-1GEA 1050 EUR
APOSPC0770-1G APOSPC0770-250MG
N-Trifluoroacetyl-L-cysteine methyl ester 95%
N-Trifluoroacetyl-L-cysteine methyl ester
Formule: C₆H₈F₃NO₃S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00055581
Numéro CAS: 1577-62-4