2,4-Dibromo-6-fluorobenzaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₃Br₂FO Point de fusion: 57…60 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03094089 Numéro CAS: 205683-34-7 |