Imprimer
2,2-Difluoro-1,3-dimethylimidazolidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC0655-1G PC0655-100MG
APOSPC0655-1GEA 102 EUR
APOSPC0655-1G APOSPC0655-100MG
2,2-Difluoro-1,3-dimethylimidazolidine 95%
2,2-Difluoro-1,3-dimethylimidazolidine
Formule: C₅H₁₀F₂N₂
Point d'ébullition: 47 °C (37 mm Hg)
Densité: 1,096 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 40 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788478
Numéro CAS: 220405-40-3
UN: 2920
ADR: 8+3,II