Imprimer
(3R)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (3R)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutyric acid
PC0620-250MG PC0620-100MG PC0620-1G
APOSPC0620-250MGEA 271 EUR
APOSPC0620-250MG APOSPC0620-100MG APOSPC0620-1G
(3R)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97%
(3R)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid
Formule: C₄H₅F₃O₃
Poids moléculaire: 158.076 g/mol
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093017
Numéro CAS: 108211-36-5
UN: 3261
ADR: 8 III