Imprimer
3,3,3-Trifluoro-D-lactic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (2R)-2-Hydroxy-3,3,3-trifluoropropanoic acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxypropanoic acid
PC0618-1G PC0618-250MG
APOSPC0618-1GEA 630 EUR
APOSPC0618-1G APOSPC0618-250MG
3,3,3-Trifluoro-D-lactic acid 97%
3,3,3-Trifluoro-D-lactic acid
Formule: C₃H₃F₃O₃
Point de fusion: 66…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093016
Numéro CAS: 121250-04-2
UN: 3261
ADR: 8,III