Imprimer
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (R)-2-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol, (R)-1-(2-Fluorophenyl)ethanol
PC0603-1G PC0603-25G PC0603-5G
APOSPC0603-1GEA 34.8 EUR
APOSPC0603-1G APOSPC0603-25G APOSPC0603-5G
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
Formule: C₈H₉FO
Poids moléculaire: 140.155 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03092991
Numéro CAS: 162427-79-4