Imprimer
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (R)-1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanamine
PC0599-1G PC0599-250MG
APOSPC0599-1GEA 607 EUR
APOSPC0599-1G APOSPC0599-250MG
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 97%
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formule: C₉H₁₀F₃N
Poids moléculaire: 189.178 g/mol
Point d'ébullition: 69…71 °C (4.5 mm Hg)
Point éclair: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093005
Numéro CAS: 127852-30-6