Imprimer
(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-α-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine, 2-[(1S)-1-Aminoethyl]benzotrifluoride
PC0598-100MG PC0598-250MG
APOSPC0598-100MGEA 116 EUR
APOSPC0598-100MG APOSPC0598-250MG
(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formule: C₉H₁₀F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093003
Numéro CAS: 127733-39-5