Imprimer
(S)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0589-250MG PC0589-1G
APOSPC0589-250MGEA 183 EUR
APOSPC0589-250MG APOSPC0589-1G
(S)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol 97%
(S)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formule: C₉H₉F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093004
Numéro CAS: 96789-80-9