Imprimer
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0588-1G PC0588-250MG
APOSPC0588-1GEA 1320 EUR
APOSPC0588-1G APOSPC0588-250MG
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 97%
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Formule: C₉H₉F₃O
Point d'ébullition: 100…102 °C
Densité: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684188
Numéro CAS: 127852-24-8