Imprimer
(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): S-OTF-PEL, (S)-1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC0587-1G PC0587-250MG PC0587-5G
APOSPC0587-1GEA 52.2 EUR
APOSPC0587-1G APOSPC0587-250MG APOSPC0587-5G
(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Formule: C₉H₉F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093001
Numéro CAS: 127852-27-1