Imprimer
(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (R)-1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC0586-1G PC0586-250MG
APOSPC0586-1GEA 499 EUR
APOSPC0586-1G APOSPC0586-250MG
(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 97%
(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Formule: C₉H₉F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093000
Numéro CAS: 127852-29-3