Imprimer
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0534-1G PC0534-250MG
APOSPC0534-1GEA 870 EUR
APOSPC0534-1G APOSPC0534-250MG
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₂F₆O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631432
Numéro CAS: 157337-84-3