Imprimer
2-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0487-1G PC0487-25G PC0487-5G
APOSPC0487-1GEA 115 EUR
APOSPC0487-1G APOSPC0487-25G APOSPC0487-5G
2-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 97%
2-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
Formule: C₉H₉F₃O
Point d'ébullition: 81…83 °C (3 mm Hg)
Densité: 1,251 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366525
Numéro CAS: 426-54-0