4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-(Hydroxymethyl)-2-methylbenzotrifluoride, [4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Formule:
C₉H₉F₃O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631607 Numéro CAS: 261952-15-2 |