Imprimer
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-(Chloroformyl)-4-methylbenzotrifluoride, 3-(Chlorocarbonyl)-4-methylbenzotrifluoride
PC0466-1G PC0466-2.5G PC0466-5G
APOSPC0466-1GEA 34.8 EUR
APOSPC0466-1G APOSPC0466-2.5G APOSPC0466-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631599
Numéro CAS: 261952-08-3
UN: 3264
ADR: 8,III