2,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule:
C₈H₅BF₆O₂ Poids moléculaire: 257.926 g/mol Point de fusion: 133…135 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD04038223 Numéro CAS: 196083-18-8 |