Imprimer
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Trifluoromethoxy)-o-tolunitrile, 2-Cyano-5-(trifluoromethoxy)toluene
PC0418-1G PC0418-25G PC0418-5G
APOSPC0418-1GEA 133 EUR
APOSPC0418-1G APOSPC0418-25G APOSPC0418-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO
Poids moléculaire: 201.145 g/mol
Point d'ébullition: 64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631543
Numéro CAS: 261951-92-2
UN: 3276
ADR: 6.1 III