Imprimer
4-(Trifluoromethyl)benzoyl fluoride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC0333-1G PC0333-25G PC0333-5G
APOSPC0333-1GEA 73 EUR
APOSPC0333-1G APOSPC0333-25G APOSPC0333-5G
4-(Trifluoromethyl)benzoyl fluoride 97%
4-(Trifluoromethyl)benzoyl fluoride
Formule: C₈H₄F₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039230
Numéro CAS: 368-94-5