Imprimer
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(Aminocarbonyl)-4,5-difluorobenzotrifluoride
PC0298-1G PC0298-5G
APOSPC0298-1GEA 300 EUR
APOSPC0298-1G APOSPC0298-5G
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₄F₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631486
Numéro CAS: 261944-97-2