Imprimer
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2,6-Difluoro-3-methylphenyl)methanol, 2,4-Difluoro-3-(hydroxymethyl)toluene
PC0250-10G PC0250-5G
APOSPC0250-10GEA 197 EUR
APOSPC0250-10G APOSPC0250-5G
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₈F₂O
Poids moléculaire: 158.145 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631335
Numéro CAS: 261763-40-0