Imprimer
4-Bromo-5-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): [4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzene
PC0223-1G PC0223-25G PC0223-5G
APOSPC0223-1GEA 29.2 EUR
APOSPC0223-1G APOSPC0223-25G APOSPC0223-5G
4-Bromo-5-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-5-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₆BrF₃N₂
Point de fusion: 173…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153731
Numéro CAS: 230295-07-5