Imprimer
2,4-Dichloro-5-fluorobenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC0209-1G PC0209-250MG PC0209-5G
APOSPC0209-1GEA 0 EUR
APOSPC0209-1G APOSPC0209-250MG APOSPC0209-5G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzaldehyde
2,4-Dichloro-5-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃Cl₂FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631379
Numéro CAS: 86522-91-0