Imprimer
2,2-Bis(trifluoromethyl)propanoyl fluoride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC0203-1G PC0203-25G PC0203-5G
APOSPC0203-1GEA 162 EUR
APOSPC0203-1G APOSPC0203-25G APOSPC0203-5G
2,2-Bis(trifluoromethyl)propanoyl fluoride
2,2-Bis(trifluoromethyl)propanoyl fluoride
Formule: C₅H₃F₇O
Point d'ébullition: 47…49 °C
Densité: 1,473 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236084
Numéro CAS: 1735-87-1
UN: 3265
ADR: 8,III