3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
[3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol, (3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
Formule:
C₈H₆ClF₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631559 Numéro CAS: 56456-48-5 |