Imprimer
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC0179-10G PC0179-5G PC0179-1G
APOSPC0179-10GEA 260 EUR
APOSPC0179-10G APOSPC0179-5G APOSPC0179-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631558
Numéro CAS: 261763-17-1
UN: 3265
ADR: 8,III