Imprimer
2-Amino-5-bromo-4-fluorophenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxyaniline
PC01680-1G PC01680-250MG PC01680-5G
APOSPC01680-1GEA 71.2 EUR
APOSPC01680-1G APOSPC01680-250MG APOSPC01680-5G
2-Amino-5-bromo-4-fluorophenol
2-Amino-5-bromo-4-fluorophenol
Formule: C₆H₅BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24640741
Numéro CAS: 1037364-36-5